Kluczowe dokumenty
BX1805
Supelco
Alkohol tert-butylowy
Meets ACS Specifications GR ACS
Synonim(y):
tert-Butyl Alcohol, 2-Methyl-2-Propanol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3COH
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
200-889-7
bp:
81-83 °C/1013 hPa
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
ciśnienie pary
40.7 hPa ( 20 °C)
Próba
≥99% (GC)
Formularz
solid or liquid
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
≤0.001 meq/g Titrable acid
≤0.01% Carbonyl compounds (as HCHO)
≤0.1% Water (H2O)
pozostałość po odparowaniu
≤0.003%
kolor
APHA: ≤20
pH
7 (20 °C)
bp
81-83 °C/1013 hPa
mp
24-25 °C
temp. przejścia
flash point 14 °C
gęstość
0.78 g/cm3 at 20 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OC(C)(C)C
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
Klucz InChI
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Spełnia specyfikacje ACS GR ACS
Opakowanie
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Komentarz do analizy
Test (GC)99,0% minZwiązki karbonylowe (jako HCHO)0,01% maxKolor (APHA)20 maxPozostałość po odparowaniu0,003% maksPostaćKlarowna ciecz (lub ciało stałe, m.p. 24°C)Widmo w podczerwieniZgodny z normąMiareczkowalny kwas0,001meq/g maxWoda (H2O)0,1% max
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
59.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
15 °C - closed cup