8.06193
tert-Amyl alcohol
EMPLURA®
Synonim(y):
tert-Amyl alcohol, Amylenehydrate, 2-Methyl-2-butanol, tert-Pentyl alcohol, Dimethyl ethyl carbinol
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
15.5 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
linia produktu
EMPLURA®
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
425 °C
siła działania
5200 mg/kg LD50, oral (Rat)
granice wybuchowości
1.3-9.6 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
pH
6.0 (20 °C, 118 g/L in H2O, neutral)
Lepkość kinematyczna
5 cSt(23 °C)
bp
102 °C/1013 hPa
mp
-8.4 °C
temp. przejścia
flash point 20.5 °C
rozpuszczalność
118 g/L
gęstość
0.81 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OC(CC)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Opracowanie zielonej, zwięzłej syntezy pochodnych nikotynamidu katalizowanej przez 771 435 z Candida antarctica w zrównoważonych mikroreaktorach o przepływie ciągłym: Podkreśla zastosowanie alkoholu tert-amylowego w reakcjach enzymatycznych, oferując bardziej ekologiczną alternatywę dla syntezy złożonych cząsteczek w badaniach farmaceutycznych (Sheng et al., 2024).
- Enzymatyczna synteza palmitynianu askorbylu w reaktorze ze złożem obrotowym: Omawia rolę alkoholu tert-amylowego w tworzeniu stabilnego środowiska dla reakcji katalizowanych enzymatycznie, zwiększając wydajność produktu i wydajność procesu w zastosowaniach biochemicznych (Holtheuer et al., 2023).
- Wpływ pól magnetycznych na enzymatyczną syntezę palmitynianu naringiny: Bada, w jaki sposób alkohol tert-amylowy może być wykorzystywany do zwiększenia rozpuszczalności i reaktywności substratów w procesach biokatalitycznych, co ma kluczowe znaczenie dla przemysłowych zastosowań biotechnologicznych (Zhang et al., 2018).
- Na produkcję estrów etylowych katalizowaną przez immobilizowane lipazy wpływają n-heksan i alkohol ter-amylowy jako rozpuszczalniki organiczne: Zbadano skuteczność alkoholu tert-amylowego jako współrozpuszczalnika w produkcji biodiesla, wykazując jego wpływ na aktywność i stabilność enzymów w badaniach nad biopaliwami (Borges i in., 2020).
Komentarz do analizy
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.808 - 0.809
Identity (IR): passes test
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
68.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
20.5 °C - closed cup