Key Documents
SAB2109211
Sigma-Aldrich
Anti-NDNF (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
C4orf31
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
62 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat, horse, guinea pig, bovine, mouse, human, canine
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NDNF(57396)
Opis ogólny
NDNF promotes matrix assembly and cell adhesiveness. It promotes neuron migration, growth and survival as well as neurite outgrowth.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human NDNF
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: NEDQKKREQNQCLGPDIRKKSEKVLCKYFHSQNLQKAVTTETIKGLQPGK
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide