Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB2109108
Sigma-Aldrich
Anti-MAPK1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ERK, ERK2, ERT1, MAPK2, P42MAPK
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
41 kDa
reaktywność gatunkowa
rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
goat, rabbit, mouse, guinea pig, horse, human, zebrafish, canine, bovine
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAPK1(57396)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny kinaz MAP. Kinazy MAP, znane również jako kinazy regulowane sygnałem zewnątrzkomórkowym (ERK), działają jako punkt integracji wielu sygnałów biochemicznych i są zaangażowane w wiele różnych procesów komórkowych, takich jak proliferacja, różnicowanie, regulacja transkrypcji i rozwój. Aktywacja tej kinazy wymaga jej fosforylacji przez wcześniejsze kinazy. Po aktywacji kinaza ta przemieszcza się do jądra stymulowanych komórek, gdzie fosforyluje cele jądrowe. Dla tego genu zgłoszono dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące to samo białko, ale różniące się w UTR.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego MAPK1
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PYLEQYYDPSDEPIAEAPFKFDMELDDLPKEKLKELIFEETARFQPGYRS
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)