MAB3199Z-C
Anti-E-Cadherin Antibody, clone 67A4, Azide & Ascites Free
clone 67A4, 0.5 mg/mL, from mouse
Synonim(y):
Cadherin-1, CAM 120/80, Epithelial cadherin, E-cadherin, Uvomorulin, CD324
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
67A4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDH1(999)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Flow Cytometry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected E-Cadherin in bone marrow cells (Burhing, H. J., et al. (1996). Leukemia. 10(1):106-116.)
Inhibition Analysis: A representative lot from an independent laboratory inhibited E-Cadherin-mediated adhesion of Langerhans to keratinocytes (Caberg, J. H., et al. (2008). Carcinogenesis. 29(7):1441-1447.).
Inhibition Analysis: A representative lot from an independent laboratory inhibits human embryoid body agglomeration (Dang, S. M., et al. (2004). Stem Cells. 22: 275-282.).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected E-Cadherin in human thymus tissue (Kutlesa, S., et al. (2002). J Cell Sci. 115(Pt. 23):4505-4515.).
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected E-Cadherin in human thymus tissue lysate (Kutlesa, S., et al. (2002). J Cell Sci. 115(Pt. 23):4505-4515.).
Cell Structure
ECM Proteins
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected E-Cadherin in 10 µg of A431 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2