AB1991
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonim(y):
Anty-CMT2CC
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody, lysine-serine-proline repeat, serum, Chemicon®
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
avian, reptile
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mammals
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NEFH(4744)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunoblotting
Electron microscopy
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1