Kluczowe dokumenty
MABF3171
Sigma-Aldrich
Anti-CXCR7 Antibody, clone 10D1
Synonim(y):
CXC-R7, CXCR-7, Homolog RDC1 receptora sprzężonego z białkiem G, Nietypowy receptor chemokiny 3, RDC-1, Receptor chemokiny C-X-C typu 7, Receptor sprzężony z białkiem G 159, Sierocy receptor chemokiny 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10D1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
flow cytometry: suitable
inhibition assay: suitable
izotyp
IgG2a
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... ACKR3(57007)
Specyficzność
Klon 10D1 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym CXCR7. Jego celem jest epitop w domenie zewnątrzkomórkowej.
Immunogen
Komórki myszy L1.2 transfekowane ludzkim CXCR7 i stymulowane przez 20 h kwasem masłowym (5 mM).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane za pomocą cytometrii przepływowej w komórkach Raji.
Analiza cytometrii przepływowej: 1 µg tego przeciwciała wykryło CXCR7 w milionie komórek Raji.
Testowane zastosowania
Test hamowania: Reprezentatywna partia hamowała wiązanie głównego liganda CXCL12 z CXCR7. (Patent ID: WO2010141986A1).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła CXCR7 w zastosowaniach cytometrii przepływowej (ID patentu: WO2010141986A1).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Nietypowy receptor chemokinowy 3 (UniProt: P25106; znany również jako receptor chemokinowy C-X-C typu 7, CXC-R7, CXCR-7, sierocy receptor chemokinowy 1, receptor sprzężony z białkiem G 159, homolog receptora sprzężonego z białkiem G RDC1, RDC-1) jest kodowany przez gen ACKR3 (znany również jako CMKOR1, CXCR7, GPR159, RDC1) (Gene ID: 57007) u człowieka. CXCR7 jest wieloprzebiegowym białkiem błonowym z czterema domenami zewnątrzkomórkowymi, siedmioma domenami transbłonowymi i czterema domenami cytoplazmatycznymi. Przeważnie lokalizuje się w pęcherzykach endocytarnych i po stymulacji przez ligand internalizuje się przez dołki pokryte klatryną w sposób zależny od β-arrestyny. Po internalizacji ligand dysocjuje od receptora i jest kierowany do degradacji, podczas gdy receptor jest zawracany z powrotem do błony komórkowej. CXCR7 jest nietypowym receptorem chemokinowym, który kontroluje poziomy i lokalizację chemokin poprzez wiązanie chemokin o wysokim powinowactwie, które nie jest sprzężone z klasycznymi kaskadami transdukcji sygnału napędzanymi przez ligand, co skutkuje sekwestracją, degradacją lub transcytozą chemokin. Podaje się również, że działa jako receptor chemokinowy lub receptor wabika chemokinowego. Działa jako receptor dla chemokin CXCL11 i CXCL12/SDF1. Wiązanie chemokin z CXCR7 nie aktywuje transdukcji sygnału za pośrednictwem białka G, ale zamiast tego indukuje rekrutację β-arrestyny, prowadząc do internalizacji ligandu i aktywacji szlaku sygnałowego MAPK. W komórkach glejaka donosi się, że przekazuje sygnały za pośrednictwem szlaku MEK/ERK, pośrednicząc w oporności na apoptozę i promując wzrost i przeżycie komórek. W prawidłowych progenitorach hematopoetycznych nie bierze udziału w migracji, adhezji ani proliferacji komórek. Jednak w komórkach złośliwych jego aktywacja przez CXCL11 prowadzi do fosforylacji ERK1/2, co powoduje zwiększoną adhezję i migrację komórek. (Ref.: Wang, C., et al. (2018). Front. Pharmacol. 9; 641; Rajagopal, S., et al. (2010). Proc.Natl. Acad.Sci. USA. 107(2); 628-632; Levoye, A., et al. (2009). Blood. 113(24); 6085-6093; Zabel, BA., et al. (2009). J. Immunol. 183(5); 3204-3211).
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2a w PBS bez azydku.
Rekonstytucja
0,5 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od -10°C do -25°C. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2