Kluczowe dokumenty
MABF3164
Sigma-Aldrich
Anti-H2-Kb Antibody, clone 25D1.16
Synonim(y):
Antygen zgodności tkankowej H-2 klasy I, łańcuch alfa K-B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
25D1.16, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 41.3 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
electron microscopy: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
mouse ... H2-K1(14972)
Specyficzność
Klon 25D1.16 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym antygen zgodności tkankowej H-2 klasy I, łańcuch alfa K-B (H-2K(B)).
Immunogen
Komórki RMA-S, wstępnie inkubowane z peptydem albuminy jaja kurzego (SIINFEKL).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane za pomocą cytometrii przepływowej w mysich splenocytach pulsowanych peptydem SIINFEKL.
Analiza cytometrii przepływowej: 1,0 µg tego przeciwciała wykryło H2-kb w milionie mysich splenocytów pulsowanych peptydem SIINFEKL (50 M, przez 2 h).
Testowane zastosowania
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła H2-Kb w zastosowaniach immunocytochemicznych (Porgador, A., et al. (1997). Immunity. 6(6)715-26; Ferez, M., et al. (2014). J Immunol. 192(1):52-8).
Mikroskopia elektronowa: Reprezentatywna partia wykryła H2-Kb w zastosowaniach mikroskopii elektronowej (Ferez, M., et al. (2014). J Immunol. 192(1):52-8).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła H2-Kb w zastosowaniach Western Blotting (Hu, C.F., et al. (2021). Vaccines (Basel). 9(3):278).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła H2-Kb w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Porgador, A., et al. (1997). Immunity. 6(6)715-26; Ferez, M., et al. (2014). J Immunol. 192(1):52-8).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Antygen zgodności tkankowej H-2 klasy I, łańcuch alfa K-B (UniProt: P01901; znany również jako H-2K(B)) jest kodowany przez gen H2-K1 (znany również jako H2-K) (identyfikator genu: 14972) u myszy. Główne kompleksy zgodności tkankowej (MHC) to cząsteczki powierzchniowe komórek, które odgrywają główną rolę w układzie odpornościowym wszystkich kręgowców poprzez określanie zgodności tkankowej. Główną funkcją MHC jest wiązanie i prezentacja fragmentów peptydów pochodzących z patogenów na powierzchni komórek prezentujących antygen. MHC dzielą się na dwie główne klasy, MHC klasy I są heterodimerami składającymi się z przezbłonowego łańcucha - i wspólnego zewnątrzkomórkowego łańcucha β. Łańcuch - zawiera trzy domeny (1, 2 i 3), przy czym domena 1 pośredniczy w interakcji z podjednostką β2. Domeny 1 i 2 tworzą rowek wiążący antygen. H2-Kb, członek rodziny MHV klasy I, jest jednoprzebiegową glikoproteiną błonową typu I, która jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-21), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia dojrzałego białka zawierającego domenę zewnątrzkomórkową (aa 22-305), domenę transbłonową (aa 306-328) i domenę cytoplazmatyczną (aa 329-369). Bierze udział w prezentacji obcych antygenów układowi odpornościowemu, w szczególności limfocytom T z ekspresją CD3/TCR i CD8. Miejsce wiązania peptydu H2-Kb zawiera głęboką kieszeń C, która jest krytyczna dla wiązania peptydu, ponieważ akceptuje kotwiczącą resztę fenyloalaniny lub tyrozyny znajdującą się w środku peptydów wiążących H2-Kb. Wiąże głównie peptydy oktameryczne. Wykazano, że klon 25D1.16 jest specyficzny dla peptydu SIINFEKL pochodzącego z owalbuminy (OVA257-264) związanego z cząsteczką MHC klasy I H-2Kb. Klon ten reaguje z komórkami pulsowanymi SIINFEKL i komórkami pulsowanymi V-OVA. (Ref.: Ferez, M., et al. (2014). J. Immunol. 192; 52-58; Porgador, A., et al. (1997). Immunity. 6; 715-726).
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Rekonstytucja
1,0 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zalecane przechowywanie: +2°C do +8°C.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1