Kluczowe dokumenty
3860-OP
Millipore
DTT
OmniPur® Grade, >= 99.4%, Used for reduction of protein disulfide linkages
Synonim(y):
Odczynnik Clelanda, ditiotreitol
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.28
klasa czystości
Molecular Biology
Poziom jakości
Próba
≥99.4%
Formularz
crystalline powder
przydatność reakcji
reagent type: reductant
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
water: 5%
obecność zanieczyszczeń
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
SC[C@H](O)[C@@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
Klucz InChI
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Opis ogólny
Used for reduction of protein disulfide linkages. Molecular Biology
A (0.02 M in water): ≤0.05 AU
Assay (-SH content): ≥99.4%
DNAse: none detected
Infrared spectrum: Conforms to standard
Loss on drying: ≤0.5%
Melting point: 39-43°C
Protease: none detected
RNAse: none detected
Solubility (5%, water): To pass test
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Zastosowanie
  • Potencjał oksydacyjny pyłu zawieszonegoi jego związek z punktami końcowymi zdrowia układu oddechowego w wysoko położonych miastach Boliwii: Badania te badają potencjał oksydacyjny pyłu zawieszonego i jego wpływ na zdrowie układu oddechowego w wysoko położonych miastach Boliwii. DTT (Dithiothreitol) jest stosowany jako środek redukujący do pomiaru potencjału oksydacyjnego cząstek stałych, zapewniając wgląd w ich wpływ na zdrowie i kierując polityką środowiskową (Borlaza-Lacoste et al., 2024).
  • Oczyszczanie białek poprzez kolejne interakcje histydyna-polifosforan..: W niniejszym badaniu zbadano innowacyjną metodę oczyszczania białek przy użyciu DTT w celu utrzymania warunków redukujących niezbędnych do zachowania struktur białkowych. Odkrycia podkreślają rolę DTT w zwiększaniu wydajności i wydajności procesów oczyszczania białek, co ma kluczowe znaczenie dla badań biochemicznych i zastosowań przemysłowych (Zhou et al., 2024).
Ostrzeżenie
Toxicity: Harmful (C)
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The possible causes and potential remedies for challenges encountered during preparation of samples for SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis) and optimizing electrophoresis conditions.