Kluczowe dokumenty
S-075
Supelco
5-Fluoro PB-22 solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H21FN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.42
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
(Snap-N-Spike®)
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
stężenie
100 μg/mL in acetonitrile
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C23H21FN2O2/c24-13-4-1-5-15-26-16-19(18-10-2-3-11-20(18)26)23(27)28-21-12-6-8-17-9-7-14-25-22(17)21/h2-3,6-12,14,16H,1,4-5,13,15H2
Klucz InChI
MBOCMBFDYVSGLJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany roztwór 6534 jest odpowiedni jako materiał wyjściowy do kalibratorów lub kontroli w metodach syntetycznych kannabinoidów GC/MS lub LC/MS do testowania narkotyków w moczu, analizy kryminalistycznej lub zastosowań toksykologii klinicznej. 5-Fluoro PB-22, znany również jako 5F-PB-22, to syntetyczny kannabinoid wykryty po raz pierwszy w japońskich mieszankach ziołowych w 2013 roku. Ten designerski narkotyk, pochodna PB-22, ma podobną strukturę do AM-2201.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)