Merck
S-102
Supelco
PB-22 3-carboxyindole metabolite solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Postać
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in acetonitrile
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
forensics and toxicology
format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C14H17NO2/c1-2-3-6-9-15-10-12(14(16)17)11-7-4-5-8-13(11)15/h4-5,7-8,10H,2-3,6,9H2,1H3,(H,16,17)
Klucz InChI
HAPJUNILBCTRIJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This Certified Spiking Solution® is applicable for use in LC/MS or GC/MS applications for urine drug testing, clinical toxicology and forensic analysis. PB-22 3-carboxyindole metabolite is a major metabolite of PB-22 found in serum and urine. PB-22 is an analog of the potent synthetic cannabinoid JWH 018.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup