Merck
900749
Dimethyl sulfoxide-d6
"Special HOH", ≥99 atom % D, contains 0.05 % (v/v) TMS
Synonim(y):
(Methyl sulfoxide)-d6, DMSO-d6, Hexadeuterodimethyl sulfoxide
About This Item
Wzór liniowy:
(CD3)2SO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.17
Beilstein:
1237248
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
ciśnienie pary
0.42 mmHg ( 20 °C)
czystość izotopowa
≥99 atom % D
Próba
≥99% (CP)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
573 °F
zawiera
0.05 % (v/v) TMS
granice wybuchowości
42 %
metody
NMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
gęstość
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
Klucz InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)