Merck
S-104
Supelco
BB-22 solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H24N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Postać
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in acetonitrile
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
forensics and toxicology
format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C10H10N2O2/c1-14-10(13)8-5-7(11)4-6-2-3-12-9(6)8/h2-5,12H,11H2,1H3
Klucz InChI
SBBYXUZCJIENKS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
BB-22 solution is a certified reference material used in forensic and research applications.
Zastosowanie
BB-22 solution may be used as a certified reference material for the analysis of novel psychoactive substances (NPS) in human hair by rapid liquid chromatography–mass spectrometry (LC-MS/MS method).
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The analysis of 132 novel psychoactive substances in human hair using a single step extraction by tandem LC/MS.
Boumba V A, et al.
Forensic Science International, 279, 192-202 (2017)