Merck
S-039
Supelco
JWH-018 4-Hydroxypentyl metabolite-D5 (indole-D5) solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
JWH-018 Metabolit 4-hydroksypentylu-d5 (indol-d5)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H18D5NO2
Masa cząsteczkowa:
362.48
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland)
stężenie
100 μg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[n]1(c2c(c(c1[2H])C(=O)c3c4c(ccc3)cccc4)c(c(c(c2[2H])[2H])[2H])[2H])CCCC(O)C
InChI
1S/C24H23NO2/c1-17(26)8-7-15-25-16-22(20-12-4-5-14-23(20)25)24(27)21-13-6-10-18-9-2-3-11-19(18)21/h2-6,9-14,16-17,26H,7-8,15H2,1H3/i4D,5D,12D,14D,16D
Klucz InChI
LLFBQQHYZJTRAS-NXZSVEOISA-N
Opis ogólny
Stabilnie znakowany wzorzec wewnętrzny metabolitu 4-hydroksypentylu JWH-018, znany również jako metabolit Omega minus one-OH JWH-018. Analog 4-hydroksypentylu jest głównym metabolitem moczowym JWH-018, syntetycznego kannabinoidu występującego w mieszance ziołowej Spice.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
LC-MS/MS is a powerful tool that brings numerous benefits to the clinical sample analysis arena. However, due to the complexity of the instrumentation there are some unique challenges that also accompany these benefits. Even following sample extraction and cleanup, matrix effects from the samples can cause interferences or impact ionization efficiency.