Merck
S-090
Supelco
UR-144 5-Pentanoic acid metabolite-D5 (indole-D5)
100 μg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22D5NO3
Masa cząsteczkowa:
346.47
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(C1C(C)(C)C1(C)C)C2=C([2H])N(CCCCC(O)=O)C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C32
InChI
1S/C21H27NO3/c1-20(2)19(21(20,3)4)18(25)15-13-22(12-8-7-11-17(23)24)16-10-6-5-9-14(15)16/h5-6,9-10,13,19H,7-8,11-12H2,1-4H3,(H,23,24)/i5D,6D,9D,10D,13D
Klucz InChI
UUTHIAPDCFFQKQ-FOZLTFMXSA-N
Opis ogólny
Wewnętrzny wzorzec odpowiedni do ilościowego oznaczania poziomów metabolitu kwasu 5-pentanowego UR-144 przy użyciu LC-MS/MS lub GC/MS w metodach testowania syntetycznych kannabinoidów w analizie kryminalistycznej, toksykologii klinicznej lub testach narkotykowych w moczu. Metabolit kwasu 5-pentanowego UR-144 jest głównym metabolitem moczu UR-144, syntetycznego kannabinoidu trzeciej generacji, który cieszy się dużą popularnością na rynkach nielegalnych narkotyków od końca 2012 roku. W przypadku tych syntetycznych kannabinoidów, które są obecnie kontrolowane na poziomie federalnym, nasze certyfikowane standardy roztworów tych substancji są zwolnione z DEA, umożliwiając laboratoriom składanie zamówień bez dodatkowych formalności regulacyjnych.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)