Merck
S-089
Supelco
UR-144 4-Hydroxypentyl metabolite
certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H29NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
certified reference material
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in methanol
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(C1C(C)(C)C1(C)C)C2=CN(CCCC(O)C)C3=CC=CC=C32
InChI
1S/C21H29NO2/c1-14(23)9-8-12-22-13-16(15-10-6-7-11-17(15)22)18(24)19-20(2,3)21(19,4)5/h6-7,10-11,13-14,19,23H,8-9,12H2,1-5H3
Klucz InChI
YHFHYHZNLCEAAP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Certyfikowany roztwór wzorcowy odpowiedni do stosowania jako materiał wyjściowy w kalibratorach i kontrolach dla metod testowania syntetycznych kannabinoidów GC/MS lub LC/MS w analizie kryminalistycznej, toksykologii klinicznej lub testach narkotykowych w moczu. Metabolit 5-hydroksypentylu UR-144 jest głównym metabolitem moczu UR-144, syntetycznego kannabinoidu trzeciej generacji, który cieszy się dużą popularnością na rynkach nielegalnych narkotyków od końca 2012 roku. Biomarker ten jest również określany jako końcowy hydroksylowy metabolit omega UR-144.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)