Kluczowe dokumenty
H-089
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 solution
5 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
5 μg/mL in ethanol
Zastosowanie
clinical testing
clinical testing
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−70°C
ciąg SMILES
CC(CCCC(C)(C)O)C1CCC2C(\CCCC12C)=C\C=C3\CC(O)CC(O)C3=C
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-
Klucz InChI
GMRQFYUYWCNGIN-KWJBEKLWSA-N
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Novel sample prep technique coupled with the unique selectivity of the Ascentis Express F5 column enables a fast and simplified bioanalytical method for associated vitamin D metabolites.
Using HybridSPE-Phospholipid, Ascentis Express, and Other LC-MS Workflow Components
Improvement in LC/MS Analysis of Vitamin D Metabolites in Serum by Leveraging Column Selectivity and Effective Sample Prep
This application shows an Ascentis Express F5 provided rapid resolution of the isobaric vitamin D metabolites. MS detection provides the necessary secondary resolution.