Merck
740292
Sigma-Aldrich
Vitamin D3 solution
100 μg/mL in ethanol, 97% (CP)
Synonim(y):
Cholecalciferol solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H44O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.64
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
eCl@ss:
34058003
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
Próba
97% (CP)
Formularz
solution
stężenie
100 μg/mL in ethanol
metody
mass spectrometry (MS): suitable
kolor
colorless
mp
-144.0 °C
Zastosowanie
detection
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
Klucz InChI
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
informacje o genach
human ... VDR(7421)
Opis ogólny
Witamina D3 jest również znana jako cholekalcyferol, który wspomaga wchłanianie wapnia i fosforu w organizmie, co reguluje wzrost kości. Powszechnie występuje u ludzi i zwierząt, wytwarzana na skórze pod wpływem światła słonecznego. Pośrednio ułatwia wzrost i mineralizację kości poprzez zwiększenie poziomu wapnia i fosforu w osoczu. Jest syntetyzowany z 7-dehydrocholesterolu, pochodnej cholesterolu.
Zastosowanie
Witamina D3 jest stosowana jako wewnętrzny wzorzec analityczny do ilościowego oznaczania stężenia witaminy D3 w suplementach diety, wzbogaconej żywności lub w złożonej matrycy biologicznej przy użyciu różnych aplikacji testowych.
Aktywnym metabolitem witaminy D3 jest kalcytriol (1,25-dihydroksywitamina D3) zamknięty w polimerowych nanocząsteczkach, który znajduje zastosowanie w badaniach składu chemioterapii opartej na witaminie D3 i ocenie in vitro.
Opakowanie
1 ml w ampułce
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nano-encapsulation of vitamin D 3 active metabolites for application in chemotherapy: formulation study and in vitro evaluation
Almouazen E, et al.
Pharmaceutical Research, 30(4), 1137-1146 (2013)
Photometabolism of 7-dehydrocholesterol to previtamin D3 in skin
Holick, MF, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 76(1), 107-114 (1977)
Stefan Pilz et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 65(6), 1195-1201 (2015-03-25)
Vitamin D deficiency is a risk factor for arterial hypertension, but randomized controlled trials showed mixed effects of vitamin D supplementation on blood pressure (BP). We aimed to evaluate whether vitamin D supplementation affects 24-hour systolic ambulatory BP monitoring values
Anders Burild et al.
Steroids, 98, 72-79 (2015-03-01)
Information regarding the endogenous storages of vitamin D3 after cutaneous vitamin D synthesis compared to oral vitamin D3 supplementation is sparse. Furthermore it is not known whether vitamin D3 can be stored for later use during periods of shortages of
Vitamin D is not directly necessary for bone growth and mineralization
Underwood JL and DeLuca HF
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism, 246(6), E493-E498 (1984)