Merck
731285
Sigma-Aldrich
Vitamin D3(6,19,19-d3) solution
1 mg/mL in ethanol, 97 atom % D, 97% (CP)
Synonim(y):
Deuterated vitamin D3, Calciol (6,19,19-d3) solution, Cholecalciferol (6,19,19-d3) solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27D3H41O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
387.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
czystość izotopowa
97 atom % D
Poziom jakości
Próba
97% (CP)
Formularz
liquid
stężenie
1 mg/mL in ethanol
metody
mass spectrometry (MS): suitable
kolor
colorless
Zastosowanie
detection
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1/i3D2,13D
Klucz InChI
QYSXJUFSXHHAJI-GLSUUORTSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Deuterated vitamin D3(6,19,19-d3) solution is also known as cholecalciferol (6, 19, 19-d3). This product can be used as an internal analytical standard for the quantification of vitamin D3 concentration in dietary supplements, fortified foods or within a complex biological matrix using LC-MS/MS.
Opakowanie
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Potential intake of vitamins ?A? and ?D? through branded intravenous lipid emulsions: Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry Analysis
Forchielli ML, et al.
Clinical nursing research, 36(2), 530-536 (2017)
Mechanism of error caused by isotope-labeled internal standard: accurate method for simultaneous measurement of vitamin D and pre-vitamin D by liquid chromatography/tandem mass spectrometry
Huang M, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 28(19), 2101-2110 (2014)
Linda Ahonen et al.
Journal of chromatography. A, 1364, 214-222 (2014-09-11)
We have developed an ultra-high-performance liquid chromatography-atmospheric pressure photoionization-tandem mass spectrometric (UHPLC-APPI-MS/MS) method for the simultaneous quantitative analyses of several oxysterols and vitamin D metabolites in mouse brain and cell line samples. An UHPLC-APPI-high resolution mass spectrometric (UHPLC-APPI-HRMS) method that
Global Trade Item Number
SKUGTIN
731285-1MG
731285-1ML4061832865706