Merck
809748
Sigma-Aldrich
(24R)-24,25-Dihydroxyvitamin D3 solution
100 μg/mL in ethanol, ≥97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H44O3
Masa cząsteczkowa:
416.64
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Poziom jakości
Próba
≥95% (R Isomer)
≥97% (CP)
Formularz
solution
stężenie
100 μg/mL in ethanol
metody
mass spectrometry (MS): suitable
kolor
colorless
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C=C1CC[C@H](O)C/C1=C/C=C2C(CC[C@@H]3[C@@H](CC[C@@H](O)C(O)(C)C)C)[C@]3(C)CCC/2
InChI
1S/C27H44O3/c1-18-8-12-22(28)17-21(18)11-10-20-7-6-16-27(5)23(13-14-24(20)27)19(2)9-15-25(29)26(3,4)30/h10-11,19,22-25,28-30H,1,6-9,12-17H2,2-5H3/b20-10+,21-11-/t19-,22+,23-,24?,25-,27-/m1/s1
Klucz InChI
FCKJYANJHNLEEP-AOWQBJNISA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
(24R)-24,25-Dihydroxyvitamin D3 is a metabolite of vitamin D3. It is known to increase bone volume and mechanical strength.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
24R, 25-dihydroxyvitamin D3: an essential vitamin D3 metabolite for both normal bone integrity and healing of tibial fracture in chicks
Seo E, et al.
Endocrinology, 138(9), 3864-3872 (1997)
Analysis of C-3 epimerization in (24R)-24, 25-dihydroxyvitamin D3 catalyzed by hydroxysteroid dehydrogenase
Higashi T, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 36(3), 429-436 (2004)