Kluczowe dokumenty
H-073
25-Hydroxyvitamin D2 solution
50 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
25-Hydroxyvitamin D2 solution
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
50 μg/mL in ethanol
Zastosowanie
clinical testing
clinical testing
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−70°C
ciąg SMILES
CCCC(O)CC.CC(\C=C\C(C)C(C)(C)O)C1CCC2C(CCCC12C)\C=C\C=C/C=C
InChI
1S/C28H44O2/c1-19-10-14-24(29)18-23(19)13-12-22-8-7-17-28(6)25(15-16-26(22)28)20(2)9-11-21(3)27(4,5)30/h9,11-13,20-21,24-26,29-30H,1,7-8,10,14-18H2,2-6H3/b11-9+,22-12+,23-13-/t20-,21+,24+,25-,26+,28-/m1/s1
Klucz InChI
KJKIIUAXZGLUND-ICCVIKJNSA-N
Opis ogólny
The stable, quantitative solution format provides significant benefits to the user including material savings, increased efficiency of labor, and convenience of use. The shelf stable Snap-N-Spike® format allows laboratories to eliminate painstaking weighing operations and provides the ability to spike a known concentration of analyte into their matrix of choice just before use.
Zastosowanie
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Vitamin D deficiency has become a topic of interest in recent publications. Vitamin D regulates the absorption of calcium within the digestive track and is important to promote proper bone growth and prevent osteoprosis in older adults.
Novel sample prep technique coupled with the unique selectivity of the Ascentis Express F5 column enables a fast and simplified bioanalytical method for associated vitamin D metabolites.
Using HybridSPE-Phospholipid, Ascentis Express, and Other LC-MS Workflow Components
Improvement in LC/MS Analysis of Vitamin D Metabolites in Serum by Leveraging Column Selectivity and Effective Sample Prep