Kluczowe dokumenty
H-160
24,25-Dihydroxyvitamin D3 solution
50 μg/mL (Degassed Ethanol with 0.1% BHT), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonim(y):
24-hydroksykalcydiol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opis
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
50 μg/mL (Degassed Ethanol with 0.1% BHT)
Format
single component solution
temp. przechowywania
-65 to -96°C
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)