Key Documents
740233
25-Hydroxyvitamin D2 solution
5 μg/mL in ethanol, 98% (CP)
Synonim(y):
25-Hydroxycalciferol solution, 25-Hydroxyergocalciferol solution
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
Postać
solution
stężenie
5 μg/mL in ethanol
metody
mass spectrometry (MS): suitable
kolor
colorless
Zastosowanie
detection
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@H](\C=C\[C@H](C)C(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C28H44O2/c1-19-10-14-24(29)18-23(19)13-12-22-8-7-17-28(6)25(15-16-26(22)28)20(2)9-11-21(3)27(4,5)30/h9,11-13,20-21,24-26,29-30H,1,7-8,10,14-18H2,2-6H3/b11-9+,22-12+,23-13-/t20-,21+,24+,25-,26+,28-/m1/s1
Klucz InChI
KJKIIUAXZGLUND-ICCVIKJNSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?