Merck
740225
Sigma-Aldrich
25-Hydroxyvitamin D2 solution
50 μg/mL in ethanol, 98% (CP)
Synonim(y):
25-Hydroxycalciferol solution, 25-Hydroxyergocalciferol solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H44O2
Masa cząsteczkowa:
412.65
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
Formularz
solution
stężenie
50 μg/mL in ethanol
metody
mass spectrometry (MS): suitable
kolor
colorless
Zastosowanie
detection
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@H](\C=C\[C@H](C)C(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C28H44O2/c1-19-10-14-24(29)18-23(19)13-12-22-8-7-17-28(6)25(15-16-26(22)28)20(2)9-11-21(3)27(4,5)30/h9,11-13,20-21,24-26,29-30H,1,7-8,10,14-18H2,2-6H3/b11-9+,22-12+,23-13-/t20-,21+,24+,25-,26+,28-/m1/s1
Klucz InChI
KJKIIUAXZGLUND-ICCVIKJNSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
25-hydroksywitamina D2( ergokalcyferol lub 25-hydroksykalcyferol) jest metabolitem witaminy D występującym w wątrobie. Jest to jedna z najczęstszych form witaminy D krążącej w organizmie i odgrywa ważną rolę w określaniu niedoboru witaminy D.15}.
Zastosowanie
25-hydroksywitamina D2 może być stosowana jako wzorzec analityczny do ilościowej analizy zawartości 25-hydroksywitaminy D2 w płynach biologicznych za pomocą LC-MS/MS.
Opakowanie
1 ml w ampułce
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determinants of vitamin D deficiency from Sun exposure: a global perspective
Vitamin D, 19(1), 79-90 (2018)
Development and validation of an LC-MS/MS based method for quantification of 25 hydroxyvitamin D2 and 25 hydroxyvitamin D3 in human serum and plasma
Zhang SW, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 961(1), 62-70 (2014)
Maarten W Taal et al.
Kidney international, 86(2), 407-413 (2014-01-17)
Fibroblast growth factor (FGF) 23 is an important regulator of phosphaturia. Its serum level was found to increase before that of parathyroid hormone (PTH) in early chronic kidney disease (CKD) in some but not all previous studies. As vitamin D
10 years of 25-hydroxyvitamin-D testing by LC-MS/MS-trends in vitamin-D deficiency and sufficiency
Galior K, et al.
Bone Reports, 8(1), 268-273 (2018)
Vitamin-D2 treatment-associated decrease in 25 (OH) D3 level is a reciprocal phenomenon: a randomized controlled trial
Hammami, MM et al.
BMC endocrine disorders, 19(1), 8-8 (2019)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
740225-1ML4061838005403