Merck
499501
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromophenylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
3,5-Dibromobenzene boronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
Br2C6H3B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
mp
>300 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
OB(O)c1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C6H5BBr2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,10-11H
Klucz InChI
WQBLCGDZYFKINX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Vacuo condensation and on-surface radical addition for synthesis of phenylene-boroxine networks
  • Lithiation of dihalophenyl dioxazaborocines yielding functionalized dihalophenylboronic acids
  • Cycloboronation of tetrasubstituted butanetetraols
  • Homocoupling of arylboronic acids
  • Synthesis of borondipyrromethene hybrids
  • Studies of structure and activity of NHC and dendritic NHC iridium complexes
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)