Kluczowe dokumenty
497754
tert-Butylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Synonim(y):
Bromo(1,1-dimetyloetylo)cynk, Bromo(tert-butyl)cynk
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CZnBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
0.966 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)[Zn]Br
InChI
1S/C4H9.BrH.Zn/c1-4(2)3;;/h1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
BWEAWEFMOSRWQF-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-6.2 °F - (THF)
Temperatura zapłonu (°C)
-21.2 °C - (THF)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?