Kluczowe dokumenty
497746
Butylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3ZnBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
0.958 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCC[Zn]Br
InChI
1S/C4H9.BrH.Zn/c1-3-4-2;;/h1,3-4H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
HMBGXQKLGHIDMN-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Bromek butylocynku jest związkiem cynkoorganicznym, który może być stosowany jako odczynnik:
- W katalizowanej palladem reakcji krzyżowego sprzęgania Negishi w celu utworzenia wiązania węgiel-węgiel poprzez reakcję z organicznymi halogenkami lub triflanami.
- Przygotowanie n-butyloanizolu przez traktowanie 4-bromoanizolem w obecności liganda tetrafosfinowego i katalizatora palladowego.
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis of all-cis-3-(2-diphenylphosphinoethyl)-1, 2, 4-tris (diphenylphosphinomethyl) cyclopentane (Ditricyp) from dicyclopentadiene
Kondolff I, et al.
Tetrahedron, 63(38), 9514-9521 (2007)