Kluczowe dokumenty
499331
Phenylzinc iodide solution
0.5 M in THF
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
0.966 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
I[Zn]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.HI.Zn/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-5H;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
NTIQTKXSDRUAOC-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?