Merck
498033
Sigma-Aldrich
Cyclohexylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Synonim(y):
Bromek cykloheksylocynku(II)
About This Item
Wzór liniowy:
C6H11ZnBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
0.963 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br[Zn]C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11.BrH.Zn/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1H,2-6H2;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
XHGMTEIVIUFIPO-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Bromek cykloheksylocynku jest odczynnikiem cynkoorganicznym, powszechnie stosowanym w sprzęganiu Negishi. Przykłady obejmują krzyżowe sprzęganie halogenków alkilocynku z halogenkami arylowymi/heteroarylowymi przy użyciu Pd-PEPPSI-IPent i katalizowaną niklem syntezę 4-podstawionych kumaryn.
Może reagować z surogatem SO2, 1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktanem bis(dwutlenku siarki) adduktu (DABSO), dając sole sulfinianu cynku, które mogą być alkilowane w celu syntezy różnych użytecznych sulfonów.
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
3.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-16.1 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Negishi cross-coupling of secondary alkylzinc halides with aryl/heteroaryl halides using Pd-PEPPSI-IPent.
Calimsiz S and Organ M G
Chemical Communications (Cambridge, England), 47(18), 5181-5183 (2011)
Nickel-Catalyzed Cross-Couplings of 4-Diethylphosphonooxycoumarins with Organozinc Reagents: An Efficient New Methodology for the Synthesis of 4-Substituted Coumarins.
Wu J and Yang Z
The Journal of Organic Chemistry, 66(23), 7875-7878 (2001)
Synthesis of sulfones from organozinc reagents, DABSO, and alkyl halides.
Rocke B N, et al.
Organic Letters, 16(1), 154-157 (2013)