Merck
499307
Sigma-Aldrich
Phenethylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH2ZnBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
stężenie
0.5 M in THF
bp
65 °C
gęstość
0.965 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br[Zn]CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9.BrH.Zn/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7H,1-2H2;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
SEXSOTWHLBYVNF-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Bromek fenetylocynku może być stosowany jako odczynnik:
  • W katalizowanej metalami przejściowymi reakcji krzyżowego sprzęgania Negishi w celu przygotowania pochodnych arylowych lub heteroarylowych w reakcji z halogenkami organicznymi lub triflanami poprzez tworzenie wiązania węgiel-węgiel.
  • Otrzymywanie (4-fenylo-1-butyn-1-ylo)benzenu w reakcji z fenyloacetylenem w katalizowanej palladem reakcji krzyżowego sprzęgania.
  • Synteza pochodnych tienopirymidyny podstawionych benzylem.
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Palladium-catalyzed aerobic oxidative cross-coupling reactions of terminal alkynes with alkylzinc reagents
Chen M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(12), 4101-4103 (2010)
Non-peptidic small molecule inhibitors of XIAP
Park C-M, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 15(3), 771-775 (2005)