Kluczowe dokumenty
710326
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)zinc bromide
0.6 M in THF
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7BrO2Zn
Masa cząsteczkowa:
232.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
stężenie
0.6 M in THF
gęstość
0.992 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
ether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br[Zn]CC1OCCO1
InChI
1S/C4H7O2.BrH.Zn/c1-4-5-2-3-6-4;;/h4H,1-3H2;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
LOJRLQRGBKTHDB-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Bromek (1,3-dioksolan-2-ylometylo)cynku jest związkiem cynkoorganicznym stosowanym jako odczynnik w reakcji krzyżowego sprzęgania Negishi w celu przygotowania rusztowań arylowych lub heteroarylowych poprzez tworzenie wiązań C-C.
Zastosowanie
Bromek (1,3-dioksolan-2-ylometylo)cynku może być stosowany jako odczynnik w reakcjach alkilowania allilowego w obecności katalizatora irydowego.
Informacje prawne
Produkt firmy Rieke Metals, Inc.
Rieke jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Rieke Metals, Inc.
Rieke jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-22.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-30 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?