Merck
515213
Sigma-Aldrich
Methyl 3-indoleglyoxylate
98%
Synonim(y):
Methyl 2-(indol-3-yl)-2-oxoacetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
mp
227-230 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)C(=O)c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H9NO3/c1-15-11(14)10(13)8-6-12-9-5-3-2-4-7(8)9/h2-6,12H,1H3
Klucz InChI
VFIJGAWYVXDYLK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • Reactant for preparation of sotrastaurin analogs as protein kinase inhibitors
  • Reactant for synthesis of GSK-3 inhibitors
  • Reactant for Diels-Alder cycloaddition
  • Reactant for preparation of a Janus kinase 3 inhibitor
  • Reactant for synthesis of cephalandole alkaloids
  • Reactant for stereoselective preparation of COX-2 inhibitor as anticancer agent
  • Reactant for synthesis of cycloalkene indole carbazole alkaloids via ring-closing metathesis
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Manabu Nakazono et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 19(1), 123-127 (2003-02-01)
The chemiluminescence (CL) intensities of various indole derivatives substituted with a glyoxylyl group at the 3-position and a hydroxyl group at the 5-position of the indole ring were compared upon the addition of H2O2 in alkaline media. The CL intensities