Merck
525898
Sigma-Aldrich
Methyl (1-methylindolyl)-3-glyoxylate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
96-100 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)C(=O)c1cn(C)c2ccccc12
InChI
1S/C12H11NO3/c1-13-7-9(11(14)12(15)16-2)8-5-3-4-6-10(8)13/h3-7H,1-2H3
Klucz InChI
SBHIWUQNUXJUMN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
(1-metyloindolilo)-3-glioksylan metylu można otrzymać z 1-metyloindolu.
Zastosowanie
(1-metyloindolilo)-3-glioksylan metylu może być użyty do syntezy 3-[(1-metylo)-3-indolilo]-4-(3-indolilo)-1H-pirol-2,5-dionu i 3,4-[(1-metylo)-3-indolilo]-1H-pirol-2,5-dionu.
  • Reactant for synthesis of sotrastaurin analogs
  • Reactant for preparation of protein kinase C (PKC) inhibitors
  • Reactant for preparation of indolyl diols
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A New, Efficient Method for the Synthesis of Bisindolylmaleimides.
Margaret M. Faul et al.
The Journal of organic chemistry, 63(17), 6053-6058 (2001-10-24)