Kluczowe dokumenty
579858
Ethyl 5-fluoroindole-2-carboxylate
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10FNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
96%
Formularz
solid
mp
146-150 °C
grupa funkcyjna
ester
fluoro
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1cc2cc(F)ccc2[nH]1
InChI
1S/C11H10FNO2/c1-2-15-11(14)10-6-7-5-8(12)3-4-9(7)13-10/h3-6,13H,2H2,1H3
Klucz InChI
VIKOQTQMWBKMNA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Reactant for preparation of antitumor agents
- Reactant for preparation of antihyperlipidemic agents
- Reactant for preparation of factor Xa inhibitors
- Reactant for preparation of potential antiarrhythmic agents
- Reactant for preparation of inhibitors of the cytosolic phospholipase A2
- Reactant for preparation of thromboxane receptor antagonist and thromboxane synthase inhibitor via Mitsunobu reaction
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?