Kluczowe dokumenty
365564
Methyl 4-methoxy-2-indolecarboxylate
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H11NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
99%
mp
140-142 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1cc2c(OC)cccc2[nH]1
InChI
1S/C11H11NO3/c1-14-10-5-3-4-8-7(10)6-9(12-8)11(13)15-2/h3-6,12H,1-2H3
Klucz InChI
GLCZQTLCVLVFGV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-metoksy-2-indolekarboksylan metylu jest pochodną indolu.
Zastosowanie
4-metoksy-2-indolekarboksylan metylu jest odpowiedni do stosowania w produkcji barwników przez Escherichia coli z ekspresją dioksygenazy naftalenowej (NDO) i dioksygenazy toluenowej (TDO). Nadaje się również do stosowania w produkcji barwników przez E. coli z ekspresją wieloskładnikowej hydroksylazy fenolowej (mPH) ze szczepów Pseudomonas sp. KL33 i KL28.
- reactant in [3+2] annulation reactions
- reactant in preparation of inhibitors of mammalian secreted phospholipases A2
- reactant in Heck reactions
- reactant in preparation of indole fatty alcohol derivatives
- reactant in methylation reactions
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
J Y Kim et al.
Letters in applied microbiology, 36(6), 343-348 (2003-05-20)
To isolate and characterize the phorate [O,O-diethyl-S-(ethylthio)methyl phosphoradiothioate] degrading bacteria from agricultural soil, and their assessment for multifarious biological activities of environmental and agronomic significance. Based on their morphological and biochemical characteristics, the selected isolates PS-1, PS-2 and PS-3 were
J Y Kim et al.
Letters in applied microbiology, 41(2), 163-168 (2005-07-22)
To establish multicomponent phenol hydroxylases (mPHs) as novel biocatalysts for producing dyestuffs and hydroxyindoles such as 7-hydroxyindole (7-HI) from indole and its derivatives. We have isolated Pseudomonas sp. KL33, which possesses a phenol degradation pathway similar to that found in