349593
6-Fluoroindole
98%
Synonim(y):
NSC 520436
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
mp
72-76 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C8H6FN/c9-7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5,10H
Klucz InChI
YYFFEPUCAKVRJX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
- antibacterial agents
- antifungal agents
- Sodium-Dependent Glucose Co-transporter 2 (SGLT2) Inhibitors for the management of hyperglycemia in diabetes
- potent selective serotonin reuptake inhibitors
- inhibitors of HIV-1 attachment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3