Merck
680982
Sigma-Aldrich
Cyclopropylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Synonim(y):
Bromocyclopropylzinc, Cyclopropane, zinc complex, Cyclopropylzinc(II) bromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5BrZn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
0.969 g/mL at 25 °C
0.969 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br[Zn]C1CC1
Br[Zn]C1CC1
InChI
1S/C3H5.BrH.Zn/c1-2-3-1;;/h1H,2-3H2;1H;/q;;+1/p-1
1S/C3H5.BrH.Zn/c1-2-3-1;;/h1H,2-3H2;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
DUXRKEPSNWXJGV-UHFFFAOYSA-M
DUXRKEPSNWXJGV-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Active nucleophile in Pd-catalyzed cross-coupling of heteroaryl halides.
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Campbell, J. B. et al.
Synthetic Communications, 19, 2265-2265 (1989)