Key Documents
710318
Cyclobutylzinc bromide
0.5 M in THF
Synonim(y):
Cyclobutylzinc(II) bromide
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
0.984 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br[Zn]C1CCC1
InChI
1S/C4H7.BrH.Zn/c1-2-4-3-1;;/h1H,2-4H2;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
BBKCOQYMKGEAAJ-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?