Kluczowe dokumenty
499412
2-Thienylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3BrSZn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
0.973 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br[Zn]c1cccs1
InChI
1S/C4H3S.BrH.Zn/c1-2-4-5-3-1;;/h1-3H;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
KBBMRTYVFOYNIW-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Bromek 2-tienylocynku może być stosowany jako:
- Materiał wyjściowy w syntezie heteroarylosulfonamidów w reakcji z chlorosiarczanem 2,4,6-trichlorofenylu.
- Substrat w syntezie polimerów pochodnych naftoacenoditiofenu, które są stosowane w tranzystorach i ogniwach słonecznych.
- Półprodukt w przygotowaniu inhibitorów AICARFT pochodnych izochinoliny.
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-0.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.78 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Naphthacenodithiophene based polymers-new members of the acenodithiophene family exhibiting high mobility and power conversion efficiency
Knall A-C, et al.
Advances in Functional Materials, 26(38), 6961-6969 (2016)
Discovery of N-(6-Fluoro-1-oxo-1, 2-dihydroisoquinolin-7-yl)-5-[(3 R)-3-hydroxypyrrolidin-1-yl] thiophene-2-sulfonamide (LSN 3213128), a Potent and Selective Nonclassical Antifolate Aminoimidazole-4-carboxamide Ribonucleotide Formyltransferase (AICARFT) Inhibitor Effective at Tumor Suppression in a Cancer Xenograft Model
Fales KR, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 60(23), 9599-9616 (2017)