Merck
499404
Sigma-Aldrich
2-Thiazolylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H2BrNSZn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
0.992 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br[Zn]c1nccs1
InChI
1S/C3H2NS.BrH.Zn/c1-2-5-3-4-1;;/h1-2H;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
WTQFGZNAHGOFCU-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-6.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-21.2 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)