Key Documents
8.18419
Sigma-Aldrich
3-Fluorobenzyl chloride
for synthesis
Synonim(y):
3-Fluorobenzyl chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6ClF
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Numer indeksu EC:
207-264-8
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
tw
176-177 °C/1013 hPa
temp. przejścia
flash point 58 °C
gęstość
1.21 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C7H6ClF/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2
Klucz InChI
XBDXMDVEZLOGMC-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.212 - 1.214
Identity (IR): passes test
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C - closed cup