Merck
740543
Sigma-Aldrich
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) solution
50 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 96% (CP)
Synonim(y):
1α,25-Dihydroxycholecalciferol (6,19,19-d3) solution, Calcitriol (6,19,19-d3) solution, Deuterated 1-α25-Dihydroxyvitamin D3 solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27D3H41O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
419.65
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
czystość izotopowa
97 atom % D
Poziom jakości
Próba
96% (CP)
Formularz
solution
stężenie
50 μg/mL in ethanol
metody
mass spectrometry (MS): suitable
kolor
colorless
mp
-144.0 °C
Zastosowanie
detection
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]/C([2H])=C1[C@@H](O)C[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1/i2D2,11D
Klucz InChI
GMRQFYUYWCNGIN-POLIPXRRSA-N
Opis ogólny
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 [1,25(OH)2D3], also known as calcitriol, plays a role in calcium and phosphate metabolism in humans. It also regulates insulin secretion and induces cellular differentiation.
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) is a deuterated vitamin D3 wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
Zastosowanie
1α,25-Dihydroxyvitamin D(6,19,19-d3) can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in specific biological samples by mass spectrometry.
Opakowanie
1 mL in ampule
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The emerging role of vitamin D3 in women′s health
Khadilkar, SS
The Journal of Obstetrics and Gynecology of India, 63(2), 147?150-147?150 (2013)
Jianqiong Zheng et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 97-97 (2020-03-19)
Metabolic syndrome is a disorder of energy use and storage, which is characterized by central obesity, dyslipidemia, and raised blood pressure and blood sugar levels. Maternal 25-hydroxyvitamin D deficiency is known to cause metabolic changes, chronic disease, and increased adiposity
Vitamin D3: a helpful immuno-modulator
Di R, et al.
Immunology, 134(2), 123-139 (2011)