Merck
900206
Sigma-Aldrich
DL-Cysteine-3,3-d2
≥98% D, ≥98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3D2H5NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥98% D
Próba
≥98% (CP)
Postać
powder
metody
bio NMR: suitable
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
SC([2H])([2H])C(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/i1D2
Klucz InChI
XUJNEKJLAYXESH-DICFDUPASA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)