Merck
S-087
Supelco
APINACA (AKB-48) 5-Hydroxypentyl metabolite
100 μg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H31N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
381.51
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(C1=NN(CCCCCO)C2=C1C=CC=C2)NC34CC5CC(C3)C[C@H](C4)C5
InChI
1S/C23H31N3O2/c27-9-5-1-4-8-26-20-7-3-2-6-19(20)21(25-26)22(28)24-23-13-16-10-17(14-23)12-18(11-16)15-23/h2-3,6-7,16-18,27H,1,4-5,8-15H2,(H,24,28)
Klucz InChI
JHUVNYPOUNCRTP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Metabolit omega-hydroksy APINACA jest ważnym biomarkerem do identyfikacji spożycia APINACA w próbkach biologicznych. APINACA (AKB-48) ma siłę działania porównywalną do JWH-018 i została znaleziona w rekreacyjnych produktach narkotykowych sprzedawanych przez Internet. Ten certyfikowany roztwór wzorcowy jest odpowiedni do stosowania jako materiał wyjściowy w kalibratorach i kontrolach dla metod testowania syntetycznych kannabinoidów GC/MS lub LC/MS w analizie kryminalistycznej, toksykologii klinicznej lub testach narkotykowych w moczu.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)