Merck
S-112
Supelco
FUB-APINACA solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H26FN3O
Masa cząsteczkowa:
403.49
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(C1=NN(CC2=CC=C(F)C=C2)C3=C1C=CC=C3)NC45CC6CC(C4)C[C@H](C5)C6
Opis ogólny
FUB-APINACA, znany również jako FUB-AKB48, to syntetyczny kannabinoid na bazie indazolu, który jest sprzedawany na nielegalnym rynku jako narkotyk designerski. Ten certyfikowany standard roztworu jest odpowiedni do stosowania w testach syntetycznych kannabinoidów LC/MS lub GC/MS, w tym w toksykologii klinicznej, analizie kryminalistycznej i testach narkotykowych w moczu.
W przypadku tych syntetycznych kannabinoidów, które są obecnie kontrolowane na poziomie federalnym, nasze certyfikowane standardy roztworów tych substancji są zwolnione z DEA, umożliwiając laboratoriom składanie zamówień bez dodatkowych formalności regulacyjnych. W przypadku klientów z USA mogą obowiązywać wymogi regulacyjne specyficzne dla danego stanu.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)