Kluczowe dokumenty
T-122
Supelco
Teriflunomide solution
1 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9F3N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.21
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1 mg/mL in acetonitrile
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C12H9F3N2O2/c1-7(18)10(6-16)11(19)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-5,18H,1H3,(H,17,19)/b10-7-
Klucz InChI
UTNUDOFZCWSZMS-YFHOEESVSA-N
Opis ogólny
Teriflunomide, marketed under the trade name Aubagio, is the active metabolite of leflunomide, an immunosuppressive disease-modifying antirheumatic drug, used in active moderate-to-severe rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis. An analytical reference standard for use in LC/MS or GC/MS applications including clinical and diagnostic testing such as therapeutic drug monitoring assays.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)