Key Documents
C-132
Supelco
25C-NBOMe-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H19D3ClNO3 · HCl
Masa cząsteczkowa:
375.30
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Postać
liquid
Właściwości
(Snap-N-Spike®)
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland); psicótropo (Spain)
stężenie
100 μg/mL in methanol (as free base)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
25C-NBOMe is a second generation 2C amine derived from attaching an NBOMe (2-methoxybenzyl) group to the amine group of 2C-C. Sold under street names such as N-Bomb, Boom, and C-Boom, this hallucinogenic phenethylamine is active at microgram doses. This internal standard is suitable for quantitation of 25C-NBOMe in LC/MS or GC/MS testing methods for forensic analysis, urine drug testing, or clinical toxicology applications.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup