Merck
900124E
Avanti
5-OxoETE
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
5-Oxo-6E,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H30O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
ethanol solution
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
opakowanie
pkg of (pkg of 1 X 100 ug (900124E-100UG))
stężenie
100 μg/mL in ethanol
typ lipidu
neutral glycerides
neutral lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
ciąg SMILES
OC(CCCC(/C=C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O
Opakowanie
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (900124E-100UG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)