Merck
PHL83333
Decursin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
(+)-Decursin, (7S)-7,8-Dihydro-8,8-dimethyl-2-oxo-2H,6H-benzo[1,2-b:5,4-b′]dipyran-7-yl 3-methyl-2-butenoate, 3-Methyl-2-butenoic acid (7S)-7,8-dihydro-8,8-dimethyl-2-oxo-2H,6H-pyrano[3,2-g]-1-benzopyran-7-yl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H20O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0%
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[o]1c2c(cc3c(c2)OC([C@H](C3)OC(=O)C=C(C)C)(C)C)cc[c]1=O
InChI
1S/C19H20O5/c1-11(2)7-18(21)23-16-9-13-8-12-5-6-17(20)22-14(12)10-15(13)24-19(16,3)4/h5-8,10,16H,9H2,1-4H3/t16-/m0/s1
Klucz InChI
CUKSFECWKQBVED-INIZCTEOSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Działania biochem./fizjol.
Decursin is a cumarin isolated from Radix peucedani that exhibits a number of physiological actions including anticancer, antibacterial, antinematodal and antioxidant.
Decursin is a cumarin isolated from Radix peucedani that exhibits a number of physiological actions including anticancer, antibacterial, antinematodal and antioxidant. Decursin is potent anti-angiogenic agent targeting the VEGFR-2 signaling pathway. Decursin exhibits potent neuroprotective activity against glutamate and Ab- induced neurotoxicity. Apparently, decursin stimulates activation of Nerf2. Also, decursin inhibits androgen stimulated AR translocation to the nucleus in LNCaP prostate cancer cells.
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: arcydzięgiel
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)