Kluczowe dokumenty
PHL84209
Decursinol angelate
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Acutilobin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H20O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[o]1c2c(cc3c(c2)OC([C@H](C3)OC(=O)\C(=C/C)\C)(C)C)cc[c]1=O
InChI
1S/C19H20O5/c1-5-11(2)18(21)23-16-9-13-8-12-6-7-17(20)22-14(12)10-15(13)24-19(16,3)4/h5-8,10,16H,9H2,1-4H3/b11-5-/t16-/m0/s1
Klucz InChI
AGABNGOXUSXQDD-XKGFZTIGSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Inne uwagi
Związek ten jest powszechnie spotykany w roślinach z rodzaju: arcydzięgiel
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL84209-10MG | 4061842062973 |